Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), 20L med 3 portar, MPC Insats och injektionsport, 2D BPC
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använder Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC väska med 3 portar (MPC införa och injicera), förenkla rengöring och kassering och minska riskerna för korskontaminering för 2 till 50L volymer av media, buffertar, vatten för injektion (WFI) och biologiska produkter.
Labtainers är konstruerade med vår CX5-14 enkelväv, flerlagers gjuten film tillverkad i en cGMP-anläggning. Våra standard Labtainers är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion kan Labtainers skräddarsys med hjälp av branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
- 11 storlekar från 50mL till 50L
- Film designad för att inkorporera bästa kombinationen av flexibilitet och hållbarhet för insamling, lagring och transport av sterila bioprocessvätskor: överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysikaliska egenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
- Gammastrålning steriliserad
- Bekväm ändportsdesign med ett handtag i den motsatta änden
- Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar
- Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
Provtagning– insamling av prover under processen i en mängd olika biobearbetningsstadier
Skörda– insamling och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
Lagring– steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
Separation– matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
Rening– buffertmatning till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
Fyllning– steril behållare för påfyllningssystem
Transport& Frakt– bulksterila vätskor, buffertar, media och processintermediärer inom och mellan anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Mått | 25,8 x 17 tum. (65,5 x 43,2 cm) |
| Ytterförpackning | Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation |
| Skyddande inre förpackning | Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området |
| Kvantitet | 20 L, var och en |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålad |
| Slangledning 1 | Rad 1. MPC insats, polykarbonat, utan slang |
| Rörledning 3 | Rad 3. Insprutningsport, ingen slang |
| Rörledning 2 | Rad 2. MPC insats, polykarbonat, utan slang |
| Produktlinje | Labtainer |
| Visa mer |