Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Use small volume Labtainers for sampling, harvesting, preparation, storage and transport of process liquids.
Logga in för priser
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Inkluderar 2 Ports (1 Membrane Capsule Filter and 1 MPC Insert With Pinch Clamps)
Material Polyethylene
Slangstil C-Flex, 91.4 cm (36 in.)
Filmbeskrivning ASI™ 26/77
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15979926
Visa dokument
Thermo Scientific™
SS00162-I
50 L
Logga in för priser
5 enheter
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
15989926
Visa dokument
Thermo Scientific™
SS00163-I
100 L
Logga in för priser
5 enheter
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
15999926
Visa dokument
Thermo Scientific™
SS00164-I
200 L
Logga in för priser
5 enheter
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL film. This BPC includes 2 ports (1 membrane capsule filter and 1 MPC insert with pinch clamps). It is available in 50, 100 and 200L capacities.
  • Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
  • All Labtainers constructed in an ISO 7 cleanroom environment under cGMP conditions
Applications:
  • Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
  • Preparing and storing buffer, culture media, and process liquid
  • Collecting chromatography feed and fraction
  • Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
BPC port specifications:
  • Line 1: 0.2μm PES membrane capsule filter + pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.4cm (36 in.), ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Line 2: MPC insert + cap, pinch clamp. Tubing: C-Flex 374, length: 91.
Specifikationer
Specifikationer
Store at room temperature.
Polyethylene
ASI™ 26/77
Capsule filter and MPC insert + cap
Protective material around rough areas
Room Temperature
2 Ports (1 Membrane Capsule Filter and 1 MPC Insert With Pinch Clamps)
C-Flex, 91.4 cm (36 in.)
Two 4-mil. poly bags
Labtainer™
5/Cs.
Irradiated
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer