Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, MPC insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Produktkod. 17869796 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17869796 5 l
1 options
Produktkod. 17869796 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SS00039I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23620.00 SEK
    19646.61 SEK / Paket med 30
    Save 3973.39 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskiktsfilm på 12,5 ml. Detta BPC innehåller 3 portar (1 MPC insats + lock, 1 MPC kropp + lock, 1 injektionsställe). Finns i 10L eller 20L kapacitet.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
BPC portspecifikationer:
  • Rad 1: MPC insats med 0,97 cm (0,38 tum) hulling, mössa och klämma. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 tum)
  • Rad 2: MPC kropp med 0,97 cm (0,38 tum) hulling, plugg och nyp c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Material Polyeten
Slangstil TPE, 30 cm (12 tum)
Filmbeskrivning ASI™ 26/77
Ytterförpackning 4 mil. polypåse, One 4-mil. poly väska
Port detalj MPC anslutningar och injektionsport
Produktlinje Labtainer
Kvantitet 30/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Mått (L x B) 32 x 31,6 cm (12,6 x 12,4 tum)
Kapacitet (metrisk) 5 l