Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, MPC insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Produktkod. p-7111319 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. 17869796
Brand: Thermo Scientific™ SS00039I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskiktsfilm på 12,5 ml. Detta BPC innehåller 3 portar (1 MPC insats + lock, 1 MPC kropp + lock, 1 injektionsställe). Finns i 10L eller 20L kapacitet.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
BPC portspecifikationer:
  • Rad 1: MPC insats med 0,97 cm (0,38 tum) hulling, mössa och klämma. Slang: TPE 374, längd: 30 cm (12 tum), ID x OD: 9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 tum)
  • Rad 2: MPC kropp med 0,97 cm (0,38 tum) hulling, plugg och nyp c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material Polyeten
Slangstil TPE, 30 cm (12 tum)
Filmbeskrivning ASI™ 26/77
Ytterförpackning 4 mil. polypåse, One 4-mil. poly väska
Port detalj MPC anslutningar och injektionsport
Produktlinje Labtainer
Kvantitet 30/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Mått (L x B) 32 x 31,6 cm (12,6 x 12,4 tum)