Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, kapselfilter, MPC insats, injektionsport
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskiktsfilm på 12,5 ml. Detta BPC innehåller 3 portar (1 membrankapselfilter, MPC insats, klämmor och ett injektionsställe). Den finns i kapaciteterna 1, 5, 10 och 20L.
- Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
- Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
- Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
- Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
- Samla upp kromatografimatning och fraktion
- Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
BPC portspecifikationer:
- Linje 1: μ0,2 m PES-membrankapselfilter + klämklämma. Slang: TPE 374, längd: 30,5 cm (12 tum), ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 tum)
- Rad 2: MPC insats + lock, klämklämma. Slang: TPE 374, längd: 91.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Inkluderar | 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe) |
| Material | Polyeten |
| Slangstil | TPE |
| Filmbeskrivning | ASI™ 26/77 |
| Ytterförpackning | Två 4-mil. polypåsar |
| Port detalj | Kapselfilter och MPC insats + lock |
| Produktlinje | Labtainer |
| Skyddande inre förpackning | Skyddsmaterial runt ojämna områden |
| Kvantitet | 15/Cs. |
| Visa mer |