Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, kapselfilter, MPC insats, injektionsport
Produktkod. p-7111321 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
Produktkod. 17810807
Brand: Thermo Scientific™ SS00160I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskiktsfilm på 12,5 ml. Detta BPC innehåller 3 portar (1 membrankapselfilter, MPC insats, klämmor och ett injektionsställe). Den finns i kapaciteterna 1, 5, 10 och 20L.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
BPC portspecifikationer:
  • Linje 1: μ0,2 m PES-membrankapselfilter + klämklämma. Slang: TPE 374, längd: 30,5 cm (12 tum), ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 tum)
  • Rad 2: MPC insats + lock, klämklämma. Slang: TPE 374, längd: 91.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet (metrisk) 10 l
Inkluderar 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe)
Material Polyeten
Slangstil TPE
Filmbeskrivning ASI™ 26/77
Ytterförpackning Två 4-mil. polypåsar
Port detalj Kapselfilter och MPC insats + lock
Produktlinje Labtainer
Skyddande inre förpackning Skyddsmaterial runt ojämna områden
Kvantitet 15/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Mått (L x B x H) 32 x 56,5 cm (12,6 x 22,3 tum)
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 22,3 tum
Bredd (metrisk) 56.5 cm
Produkttyp Bioprocessbehållare