Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), 2L med 3 portar, MPC Insats, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17835706 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 L, vardera
Produktkod. Kvantitet
17835706 2 L, vardera
1 options
Produktkod. 17835706 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30714.05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använder dessa BPC påsar, förenklar rengöring och kassering och minskar riskerna för korskontaminering för 2 till 50L volymer av media, buffertar, vatten för injektion (WFI) och biologiska produkter.
Använder Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC väska med 3 portar (MPC insats), förenklar rengöring och kassering och minskar riskerna för korskontaminering för 2 till 50L volymer av media, buffertar, vatten för injektion (WFI) och biologiska produkter.
Labtainers är konstruerade med vår CX5-14 enkelväv, flerlagers gjuten film tillverkad i en cGMP-anläggning. Våra standard Labtainers är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion kan Labtainers skräddarsys med hjälp av branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
  • 11 storlekar från 50mL till 50L
  • Film designad för att inkorporera den bästa kombinationen av flexibilitet och hållbarhet för insamling, lagring och transport av sterila bioprocessvätskor: överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysikaliska egenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
  • Gammastrålning steriliserad
  • Bekväm ändportsdesign med ett handtag i den motsatta änden
  • Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar
  • Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
  • Provtagning– insamling av prover under processen i en mängd olika biobearbetningsstadier
  • Skörda– insamling och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
  • Lagring– steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
  • Separation– matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
  • Rening– buffertmatning till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
  • Fyllning– steril behållare för påfyllningssystem
  • Transport& Frakt– bulksterila vätskor, buffertar, media och processintermediärer inom och mellan anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Mått 29,5 cm x 31 cm (11,6 tum x 12,2 tum)
Ytterförpackning Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
Kvantitet 2 L, vardera
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slangledning 1 Rad 1. MPC insats, polykarbonat, slang: C-Flex , längd: 30 cm (12 tum) ID x OD: 9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 tum)
Rörledning 3 Rad 3. Pluggad, ingen slang
Rörledning 2 Rad 2. MPC insats, polykarbonat, slang: C-Flex , längd: 30 cm (12 tum) ID x OD: 9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 tum)
Produktlinje Labtainer
Port detalj Kantportar: 2 x 0,38 tum. 1 x 0,25 tum.
Filmbeskrivning CX5-14