Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 500 ml med 2 portar, Luer Lock, 2D BPC
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
500 ml Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC, 2D-systemet består av CX5-14 enkel-webb, flerskiktsfilm och inkluderar 2 kantportar med luer lock-kropp och insertanslutningar.
Funktioner:
- Använd detta system för att eliminera rengöringssteg efter användning med återanvändbara behållare och för att minska risken för korskontaminering.
- Alla Labtainers byggs i ett ISO renrum med 7 under cGMP-förhållanden.
Tillämpningar av inkluderar Thermo Scientific Labtainer BPC följande:
- Skörda från, mata in i och samla prover från bioreaktorer och fermentorer.
- Buffert, odlingsmedia samt processflytande beredning och förvaring.
- Kromatografi, matning och fraktionsinsamling.
- Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och bulkläkemedelsprekursorer.
Anpassa standardsystem BPC för optimerad engångsteknik
Välj från branschens största komponentbibliotek – med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
- Kopplingar—raka, reducerande, armbågs-, T-stil, X-stil och korsstil.
- Kontakter snabba—kontakter/frånkopplare, aseptiska kontakter och frånkopplare, ång-till- och ång-genom-kontakter.
- Filter—som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter.
- Tubtermiska—elastomerer, platinahärdad silikon.
- Provportar—i septumstil och nålfria portar.
- Klämmor—, slidor, nyp och krimpband.
Specifikationer
Specifikationer
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Mått | 26,4 cm x 17,3 cm (10,4 tum x 6,8 tum) |
| Ytterförpackning | Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation |
| Skyddande inre förpackning | Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området |
| Kvantitet | 10 per fall |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålad |
| Slangledning 1 | Linje 1. Kroppssladdarlåsanslutning, polypropen. Ingen slang |
| Rörledning 2 | Linje 2. Sätt in luerlåsanslutning, polypropen. Ingen rörledning |
| Produktlinje | Labtainer |
| Visa mer |