Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Väska med 2 portar, Luer Lock och MPC Infoga
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Använder Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC påse med 2 övre portar (luer lock), förenklar rengöring och kassering och minskar riskerna för korskontaminering för 50 till 2000 ml volymer av media, buffertar, vatten för injektion (WFI) och biologiska produkter.
Labtainers är konstruerade med vår CX5-14 enkelväv, flerlagers gjuten film tillverkad i en cGMP-anläggning. Våra standard Labtainers är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion kan Labtainers skräddarsys med hjälp av branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
- 11 storlekar från 50mL till 50L
- Film designad för att inkorporera den bästa kombinationen av flexibilitet och hållbarhet för insamling, lagring och transport av sterila bioprocessvätskor: överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysikaliska egenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
- Gammastrålning steriliserad
- Bekväm ändportsdesign med ett handtag i den motsatta änden
- Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar
- Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
Provtagning– insamling av prover under processen i en mängd olika biobearbetningsstadier
Skörda– insamling och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
Lagring– steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
Separation– matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
Rening– buffertmatning till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
Fyllning– steril behållare för påfyllningssystem
Transport& Frakt– bulksterila vätskor, buffertar, media och processintermediärer inom och mellan anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Omgivning |
| Beskrivning | Tvådimensionell engångscellkultur/bioprocesspåse |
| Filmbeskrivning | CX5-14 enkel webbfilm |
| Port detalj | Luer Lock hona, 12 tum. på 1/4 tum. Slang; MPC Insats, ingen slang |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |