Läs mer
Thermo Scientific™ Labtip Pipett Tips
Produktkod. 12326582
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackning:
10 000 dricks/påse
10 x 96/bricka
1000 tips/påse
25 000 dricks/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 25000
Paket med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Formatera Förpackning unitSize
12326582 1000 μl Bulk 10 000 dricks/påse Paket med 10000
12306582 200 μl Bulk 25 000 dricks/påse Paket med 25000
10122602 200 μl Bulk 1000 tips/påse Paket med 1000
12316582 200 μl Ställ 10 x 96/bricka Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12326582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 94300210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grundläggande pipettspetsar för standardbehov för vätskeöverföring.
Thermo Scientific™ Labtip standardpipettspetsar är gjorda av 100 % ny polypropen. Dessa tips finns i 10, 200, 300 och 1000μ L storlekar. Finns i klar (10μ L och 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), dessa tips för allmän labbanvändning i otaliga vätskeöverföringsapplikationer.
Labbspetspipettspetsar ger:
  • De vanligaste storlekarna som används i ett labb: 10, 200, 300 och 1000μ L
  • Icke-filter viktiga tips för allmän laboratorieanvändning
  • Icke-sterila förpackningar i både Racked och Bulk alternativ
Förpackningsalternativ:
  • Rackad, icke-steril - 96 spetsar/bricka, 10 brickor/pack
  • Bulk - 1 000 tips/påse
  • Bulk - 25 000 dricks/påse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Labtip 1000, Ofiltrerad, Icke-steril, Bulk
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell Labtip 1000
Rena påståenden DNA, Dnas, RNas fri
Funktioner blå spets
Formatera Bulk
Tipsstil Traditionell
Förpackning 10 000 dricks/påse
Kvantitet 10000
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje LabTip
Material Virgin polypropen