Läs mer
Grant Instruments™ Labwise™ Programvara
Produktkod. 11476457
Change view
För användning med (utrustning):
Bevilja Optima™ TX150, TXF200 och LT ecocoolTM bad och cirkulationspumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11476457 Bevilja Optima™ TX150, TXF200 och LT ecocoolTM bad och cirkulationspumpar Varje
1 options
Produktkod. 11476457 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer LABWISE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labwise™ är ett kraftfullt och bekvämt mjukvarupaket för programmering, styrning och inspelning av nyckelparametrar för högpresterande bad och cirkulationspumpar i Grant Optima-serien via en PC.
  • Full kontroll över uppställning, flersegmentsprogrammering och dataloggning för värme och kyla
  • Statusfönster i realtid med grafisk display inklusive zoomning och skalning
  • Verkar i kombination med Grant Optima™ TX150, TXF200 och LT ecocoolTM serie bad och cirkulationspumpar
  • Möjliggör enkel kontroll av reläer och fjärrkopplingsenheter, inklusive flera segment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Programvara
För användning med (utrustning) Bevilja Optima™ TX150, TXF200 och LT ecocoolTM bad och cirkulationspumpar