Läs mer
IKA™ labworldsoft™ 6 Startlaboratorieprogramvara
Produktkod. 15984580 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Windows 7, 8 eller 10, olika laboratorieenheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15984580 Windows 7, 8 eller 10, olika laboratorieenheter Varje
1 options
Produktkod. 15984580 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020019397
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Laboratorieprogramvara för att styra labbenheter, automatisera processer och dokumentera dina mätningar och resultat.
  • Integrerar IKA laboratorieutrustning och stöder enheter från flera andra olika tillverkare.
  • Kommunikation via RS232, USB , Bluetooth eller nätverksanslutning
  • Underlättar registrering av olika fysiska parametrar som vridmoment, temperatur, hastighet och pH-värde, etc.
  • För bättre analys och dokumentation kan värden visas på olika sätt såsom ay/t-diagram.
  • Stort enhetsbibliotek.
  • Olika konfigurationer kan skapas för olika applikationer.
  • Startlicens: Du kan välja 3 serier av enhetstyp som du gillar att arbeta med från enhetsbiblioteket. Antalet enheter på arbetsytan är begränsat till 3. Uppdateringslicenser tillgänglig.
  • Hård- och mjukvarukrav:
    • Processor: Intel Core i5-processor (föreslagen Intel Core i7-processor) frekvens inte mindre än 2,6 GHz, inte mindre än 2 kärnor
    • Operativsystem: Windows 7 / 8.1 / 10 (32-bitars och 64-bitars operativsystem)
    • RAM: Inte mindre än 8 GB // Rekommenderad 16 GB
    • Lagring: Minst 10 GB ledig hårddisk
    • Grafikkort: Inga speciella krav
    • Optisk enhet: DVD/CD-enhet - ej nödvändig
    • Gränssnitt: USB: Minst 4 portar // Föreslagna: 6 portar, Wifi / LAN: Ja (1 port räcker)
    • Kommunikationsgränssnitt för kommunikation med laboratorieenheter: För speciella ändamål är det möjligt att använda adaptrar för att tillhandahålla olika kommunikationsgränssnitt på din PC. (t.ex. 1 x USB-port till 4 x RS232-portar). Detta beror på antalet, typen och kommunikationsgränssnitten för varje enhet.
    • Mus och tangentbord: Nödvändigt, inga speciella krav.
    • Föreslagen bildskärm: Minst 24 tum, med en upplösning på minst 1920 x 1080 pixlar.
    • För teknisk support, använd vår europeiska servicehotline på +49-7633-831-0 eller skicka ett e-postmeddelande till sales@ika.de.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Startlicens
För användning med (utrustning) Windows 7, 8 eller 10, olika laboratorieenheter