Läs mer
IKA™ Labworldsoft™ 6 Visc
Produktkod. 17217539 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IKA ROTAVISC Viskometer
Produktkod. För användning med (utrustning)
17217539 IKA ROTAVISC Viskometer
1 options
Produktkod. 17217539 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020101872
Beräknad leverans: 02-02-2027
Labworldsoft™ 6 Visc-mjukvaran möjliggör automatisering av laboratorieprocesser genom att ansluta ROTAVISC-viskometer till andra enheter, såsom en termostat, via en PC.
  • Möjliggör automatisering av laboratorieprocesser genom att ansluta IKA™ ROTAVISC viskometer till andra enheter, såsom en termostat, via en PC
  • Registrera enkelt mätprocesser och parametrar för analys och dokumentation
  • Övervaka och kontrollera provets parametrar, såsom temperatur- och pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) IKA ROTAVISC Viskometer
För användning med (applikation) Datadokumentation och enhetskontroll via PC