Läs mer
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
Höjd (engelska):
1,6 tum
1,75 tum
1,8 tum
3,75 tum
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Kvantitet:
100/Rulle
225/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Withstand liquid nitrogen to -196°C (-321°F) , freezer to -80°C (-112°F), and autoclave to +121°C (+250°F)
- Matte white with permanent acrylic adhesive
- Will adhere to a frozen or frosted surface without the need to scrape or dry the vial before placement of the label
- Suitable for glass and polypropylene surfaces
To be assured that label stays secured when placed back into storage, label should wrap around the vial and slightly overlap itself.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/618/EC, MCV RoHS 2002895/EC |
| Beskrivning | Surface Mount |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Label |
| För användning med (applikation) | Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides |
| För användning med (utrustning) | LabXpert™ Printer |
| Visa mer |