Läs mer
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
Produktkod. 10152992
Höjd (engelska):
1,6 tum
1,75 tum
1,8 tum
3,75 tum
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Kvantitet:
100/Rulle
225/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10152992
Brand: Brady™ 060907
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black, White
Avsluta Matte
Material Polyester
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification
Kvantitet 225/Förp.
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 1,6 tum
Höjd (metrisk) 4 cm