Läs mer
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
Produktkod. 10633963
Höjd (engelska):
1,6 tum
1,75 tum
1,8 tum
3,75 tum
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Kvantitet:
100/Rulle
225/Förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10633963
Brand: Brady™ 060906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
  • Withstand liquid nitrogen to -196°C (-321°F) , freezer to -80°C (-112°F), and autoclave to +121°C (+250°F)
  • Matte white with permanent acrylic adhesive
  • Will adhere to a frozen or frosted surface without the need to scrape or dry the vial before placement of the label
  • Suitable for glass and polypropylene surfaces
To be assured that label stays secured when placed back into storage, label should wrap around the vial and slightly overlap itself.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/618/EC, MCV RoHS 2002895/EC
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
För användning med (utrustning) LabXpert™ Printer
Kvantitet 100/Rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 9.52 cm