Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Produktkod. 10357702
Bredd (engelska):
0.825 in.
1 in.
1.25 in.
Höjd (engelska):
0.375 in.
0.5 in.
1.5 in.
1.9 in.
Storlek (metrisk):
For 0.5 to 8 mL vials
For 0.6 mL vials
For 1.0 to 8.0 mL vials
For 1.5 to 2.0 mL vials
For 12 to 24 mL vials
Inkluderar:
Primary label only
Secondary label, 0.375 in. dia.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10357702
Brand: Brady™ 060911
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylon Cloth
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Bottles, Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish, Tube, Vial
För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Inkluderar Primary label only
Etiketter per rad 1
Kvantitet 275/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) For 0.6 mL vials
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 0.375 x 0.825 in.
Bredd (engelska) 0.825 in.
Bredd (metrisk) 20.96 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (metrisk) 0.9 cm