Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Produktkod. 10444132
Bredd (engelska):
0,825 tum
1 tum
1,25 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
1,5 tum
1,9 tum
Storlek (metrisk):
För 0,5 till 8 ml injektionsflaskor
För 0,6 ml injektionsflaskor
För 12 till 24 ml injektionsflaskor
För injektionsflaskor på 1,0 till 8,0 ml
För injektionsflaskor på 1,5 till 2,0 ml
Inkluderar:
Endast primär etikett
Sekundär etikett, 0,375 tum i diameter
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10444132
Brand: Brady™ 060913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylon Cloth
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Bottles, Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish, Tube, Vial
För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Inkluderar Endast primär etikett
Etiketter per rad 1
Kvantitet 225/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) För injektionsflaskor på 1,0 till 8,0 ml
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 0.5 in. W
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.2 cm