Läs mer
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels Produktkod.: 10020349
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels
Produktkod. 10020349
1.9 cm, 2.28 cm, 400/Pk., 1 rulle
Bredd (metrisk):
1.9 cm
2.28 cm
Höjd (metrisk):
2.28 cm
Kvantitet:
350/Pk.
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10020349
Brand: Brady™ 622006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance
  • Made of B-481 material and coupled with R6400 series ribbon
  • White matte polyester
  • Remains resistant when exposed to xylene and other chemicals commonly used in the slide staining process
  • Bar codes remain readable and labels stay adhered to the slide
  • No print removal, no label buckling, and no discoloration
  • Brady IP™ enabled
Applications:
Slide Label Identification
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp Slide Label
För användning med (applikation) General identification, Slide label ID
För användning med (utrustning) LabXpert™ Printer and RoHS directive
Kvantitet 400/Pk.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 1.9 cm
Höjd (engelska) 0.9 in.
Höjd (metrisk) 2.28 cm
Produkttitel
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels >