Läs mer
Laccaic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Laccaic Acid (Technical Grade) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H19NO12.C25H17NO13.C24H16O12.C16H10O7/c1-8(28)27-5-4-9-2-3-12(29)10(6-9)15-22(33)19-18(24(35)23(15)34)20(31)11-7-13(30)16(25(36)37)17(26(38)39)14(11)21(19)32;26-9(23(34)35)4-6-1-2-10(27)7(3-6)13-20(31)17-16(22(33)21(13)32)18(29)8-5-11(28)14(24(36)37)15(25(38)39)12(8)19(17)30;25-4-3-7-1-2-10(26)8(5-7)13-20(30)17-16(22(32)21(13)31)18(28)9-6-11(27)14(23(33)34)15(24(35)36)12(9)19(17)29;1-5-11-8(4-10(19)12(5)16(22)23)14(20)7-2-6(17)3-9(18)13(7)15(11)21/h2-3,6-7,29-30,33-35H,4-5H2,1H3,(H,27,28)(H,36,37)(H,38,39);1-3,5,9,27-28,31-33H,4,26H2,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39);1-2,5-6,25-27,30-32H,3-4H2,(H,33,34)(H,35,36);2-4,17-19H,1H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 1886.27 |