missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lacidipine-d10, TRC

Produktkod. 30464794
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30464794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL09800210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lacidipine-d10
CAS 1185245-62-8
Molekylformel C26H23D10NO6
Kvantitet 10 mg
Synonym (E)-4-[2-[3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester-d10, GR-43659X-d10, GX-1048-d10, Caldine-d10, Lacipil-d10, Lacirex-d10, Motens-d10
InChI formel InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+/i1D3,2D3,8D2,9D2
LEDER CC1=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C(C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)C(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N1
Molekylvikt (g/mol) 465.6
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.