Läs mer
Lacidipine-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lacidipine-d10 |
| CAS | 1185245-62-8 |
| Molekylformel | C26H23D10NO6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (E)-4-[2-[3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester-d10, GR-43659X-d10, GX-1048-d10, Caldine-d10, Lacipil-d10, Lacirex-d10, Motens-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+/i1D3,2D3,8D2,9D2 |
| LEDER | CC1=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C(C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)C(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.6 |