Läs mer
Lacidipine, MedChemExpress
Produktkod. 16498448
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498448 10 mg -
16498246 100 mg -
16491406 200 mg -
16434337 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498448 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0347
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lacidipine
CAS 103890-78-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H33NO6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
LEDER O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 455.54
Formel vikt 455.54
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation