Läs mer
Lacosamide 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Produktkod. 30457990
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457990 1 ml
1 options
Produktkod. 30457990 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP3640.0011
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lacosamide
CAS 175481-36-4
Analyt- eller komponentnamn Lacosamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C13 H18 N2 O3
Koncentration 1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 250.1317 g/mol