Läs mer
Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O3/c1-25-14-17(18(23)20-12-15-8-4-2-5-9-15)22-19(24)21-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17H,12-14H2,1H3,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 341.1739 |
| Procent renhet | >95% |