Läs mer
Lacosamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lacosamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 250.1317 |
| Procent renhet | >95% |