Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lakosamid
Produktkod. 16554474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16554474 100 mg
16564474 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554474 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175481-36-4 | C13H18N2O3 | 250.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175481-36-4
Molekylformel C13H18N2O3
Molekylvikt (g/mol) 250.30
InChI-nyckel VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
IUPAC-namn (2R)-N-bensyl-2-acetamido-3-metoxipropanamid
LEDER COC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lacosamide
Smältpunkt 143.0°C to 144.0°C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 250.29
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.