Läs mer
(+)-Lactacystin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Lactacystin |
| CAS | 133343-34-7 |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O7 S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Lactacystin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-[(2R,3S,4R)-3-hydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-4-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl]sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.43 |
| Formel vikt | 376.1304 |