Läs mer
Lactal Hexaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactal Hexaacetate |
| CAS | 51450-24-9 |
| Molekylformel | C24 H32 O15 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O15/c1-11(25)32-9-18-20(17(7-8-31-18)34-13(3)27)39-24-23(37-16(6)30)22(36-15(5)29)21(35-14(4)28)19(38-24)10-33-12(2)26/h7-8,17-24H,9-10H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R)-4-acetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 560.5 |
| Formel vikt | 560.1741 |