Läs mer
Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine, Mikromol™
Produktkod. 17940366
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17940366 25 mg
1 options
Produktkod. 17940366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine
CAS 14226-97-2
Analyt- eller komponentnamn Lactam of (S)-Carboxymethyl-(D,L)-cysteine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H7 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, 5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CSCC(=O)N1
IUPAC-namn 5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 161.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 161.0147 g/mol