missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, Mikromol™

Produktkod. 16324396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16324396 100 mg
30051889 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16324396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
CAS 62305-89-9
Analyt- eller komponentnamn Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H7 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
IUPAC-namn (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 161.179
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 161.0147 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.