missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, Mikromol™
Beskrivning
Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| CAS | 62305-89-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H7 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?