Läs mer
β-Lactamase-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16497898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497898 10 mg
16463847 50 mg
16437716 100 mg
16430368 5 mg
16401869 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19773
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Lactamase-IN-1
CAS 1075237-97-6
Färg Khaki
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13N3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (127.37 mM)
LEDER O=C1C=NC2=C(N=C(OC)C=C2)N1C(CO)CO
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Formel vikt 251.24
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death