Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mjölksyra 10%
Beskrivning
En lösning för tillsats i odlingsmedia, främst för att sänka pH
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Formatera | Låda |
| Medietyp | Additiv |
| Produkttyp | Medietillägg |
| För användning med (applikation) | Sänker pH för kulturmedier |
| Förpackningstyp | 10 x 5 mL |
| Kvantitet | 10 x 5 mL |