Läs mer
Mjölksyra, 85 %, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15507794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15507794 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
1 options
Produktkod. 15507794 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 019401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 50-21-5
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic Acid
Formel vikt 90.08
Procent renhet 85%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 112.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.20kg