Läs mer
Melford Mjölksyra 88% lösning
Produktkod. 30018369
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018369 1 L
30018371 500 mL
30018370 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018369 Leverantör Melford Leverantörsnummer L175001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic Acid
CAS 50-21-5
Anteckningar om renhetsgrad ACS Reagent Grade
Molekylformel C3H6O3
Kvantitet 1 L