Läs mer
Melford Mjölksyra 88% lösning
Produktkod. p-200087057
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Produktkod. 30018371
Brand: Melford L17500500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic Acid
CAS 50-21-5
Anteckningar om renhetsgrad ACS Reagent Grade
Molekylformel C3H6O3
Kvantitet 500 mL