Läs mer
Mjölksyra, ACS, 85,0–90,0 % aq. soln.
Produktkod. 11327878
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327878 100 g 100g
11337878 500 g 500g
11347878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036415.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Det används oftast av idrottare för att beskriva den intensiva smärta som upplevs under utmattande träning. Används för att tillverka odlade mejeriprodukter, som konserveringsmedel och för att tillverka kemikalier. Användbart för skapandet av högt justerade elektrospunna poly-L-mjölksyrafibrer för nervregeneration. Poly(mjölksyra) nanokompositer med olika organoclayer visar användbar tillämpning för gaspermeabilitet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-21-5
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic acid
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 18 °C
Kokpunkt 122 °C (15 mm)
Densitet 1.209 g/mL
Kvantitet 100 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.427
Analysprocentintervall 85,0 till 90,0 %
Beilstein 1209341
Merck Index 14,5336
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, furfurol, alkohol och vatten. Delvis löslig i dietyleter. Praktiskt taget olöslig i kloroform, petroleumeter och koldisulfid.
Formel vikt 90.08
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.