Läs mer
Mjölksyra, ACS, 85,0–90,0 % aq. soln.
Beskrivning
Det används oftast av idrottare för att beskriva den intensiva smärtan som känns under ansträngande träning. Används för att tillverka odlade mejeriprodukter, som livsmedelskonservering och för att tillverka kemikalier. Användbar för att skapa högriktade elektrospunnen poly-L-mjölksyrafibrer för nervregenereringstillämpningar. Poly(mjölksyra) nanokompositer med olika organoleror visar användbar tillämpning för gaspermeabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ampouled under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactic acid |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Smältpunkt | 18 °C |
| Kokpunkt | 122 °C (15 mmHg) |
| Färg | Färglös till gul |
| Koncentration | 85,0 till 90,0 % vattenlösning |
| Densitet | 1.209 g/mL |
| Kvantitet | 500 g |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.