Läs mer
Mjölksyra, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10665302 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10665302 500 mL 500ml
10753801 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10665302 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/0150/PB08
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-33-4 | Molekylformel: C3H6O3 | Molekylvikt: 90,08 g/mol
Mjölksyra, certifierad AR för analys, uppfyller den analytiska specifikationen från Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
pH 1,2
Kokpunkt 125 °C
Färg Gult
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
Formel vikt 90,08 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lactic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)-