Läs mer
Lactic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10141430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10141430 500 mL 500ml
10000220 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10141430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/0100/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxypropanoic acid
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
pH 1,2
Kokpunkt 125°C
Färg Yellow
Formel vikt 90.08g/mol
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.