Läs mer
Mjölksyra, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lactic acid |
| Densitet | 1,209 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | 113 °C (235,4 °F) |
| Linjär formel | CH3CH(OH)COOH |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1209341 |
| Formel vikt | 90,08 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lactic acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid