Läs mer
Mjölksyra, litiumsalt, 99%, extra rent
Produktkod. 10485651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10485651 5 g Glasflaska 5g
10301401 25 g Glasflaska 25g
10219433 100 g Glasflaska 100g
10390674 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10485651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-55-0
Molekylformel C3H5LiO3
Molekylvikt (g/mol) 96.01
MDL-nummer MFCD00065399
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-namn litium;2-hydroxipropanoat
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic acid, lithium salt
Abs. 10 % vattenlösning, 10 % vattenlösning vid 0 nm, 0,07 max vid 260 nm
Färg Vitt
pH 6 till 9 (1 % soln.)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Li
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Formel vikt 96.01
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.