Läs mer
Lactic acid, lithium salt, 99%, extra pure
Produktkod. p-3776545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10485651
Brand: Thermo Scientific Acros 413330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-55-0
Molekylformel C3H5LiO3
Molekylvikt (g/mol) 96.01
MDL-nummer MFCD00065399
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-namn litium;2-hydroxipropanoat
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic acid, lithium salt
Abs. 10% aq. soln., 10% aq. soln. at 0nm, 0.07 max. at 260nm
Färg Vitt
pH 6 to 9 (1% soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Li
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Formel vikt 96.01
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.