Läs mer
Mjölksyra, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15276166 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15276166 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15276166 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 SEK
    493.36 SEK / 1ml
    Save 49.64 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
L(+ )-Mjölksyra79-33-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactic Acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 50-21-5, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C3H6O3
MDL-nummer MFCD00004520
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CC(O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 90.08
PubChem CID 612
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:78320
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning