Läs mer
Laktitolmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345349 1 g 1g
11359699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21016.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81025-04-9 | C12H26O12 | 362.328 g/mol
Laktitolmonohydrat används i livsmedel med låg fetthalt, anthelmintiska, kosmetiska och farmaceutiska hjälpämnen. Den används i sockerfria godisar, kakor, choklad och glass. Det är ett laxermedel, som används för att behandla förstoppning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Laktitolmonohydrat används i livsmedel med låg fetthalt, anthelmintiska, kosmetiska och farmaceutiska hjälpämnen. Det används i sockerfria godis, kakor, choklad och glass. Det är ett laxermedel, som används för att behandla förstoppning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81025-04-9
Molekylformel C12H26O12
Molekylvikt (g/mol) 362.328
MDL-nummer MFCD00150767
InChI-nyckel LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Synonym lactitol monohydrate, d-lactitol monohydrate, lactitol hydrate, unii-uh2k6w1y64, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol monohydrate, d-glucitol, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-, monohydrate, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol, portolac tn, 2s,3r,4r,5r-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
PubChem CID 3067270
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexan-1,2,3,5,6-pentol;hydrat
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactitol monohydrate
Smältpunkt 95°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,5340
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 362.33 (344.31 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.