Läs mer
Lactitol monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16488746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488746 100 mg
1 options
Produktkod. 16488746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1389
MedChemExpress Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H26O12
Kvantitet 100 mg
Synonym D-Lactitol monohydrate
Löslighetsinformation H2O : 120 mg/mL (331.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (275.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)O.[H]O[H]
Molekylvikt (g/mol) 362.33
Formel vikt 362.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid