Läs mer
Lactitol Monohydrate, Mikromol™
Produktkod. 17948384
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17948384 100 mg
1 options
Produktkod. 17948384 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3549.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lactitol Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Analyt- eller komponentnamn D-Lactitol monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H24 O11 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lactitol monohydrate, 4-O-(beta-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
LEDER O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 362.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 362.1424 g/mol