Läs mer
Lactitol Monohydrate, TRC
Produktkod. 30467326
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30467326 1 g
1 options
Produktkod. 30467326 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL0691251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Molekylformel C12 H24 O11 . H2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Lactitol monohydrate, 4-O-(β-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
LEDER O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 362.33
Formel vikt 362.1424