Läs mer
Lacto-N-tetraose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lacto-N-tetraose |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO21/c1-6(32)27-11-21(47-25-18(39)15(36)12(33)7(2-28)44-25)13(34)8(3-29)43-24(11)48-22-14(35)9(4-30)45-26(19(22)40)46-20-10(5-31)42-23(41)17(38)16(20)37/h7-26,28-31,33-41H,2-5H2,1H3,(H,27,32)/t7-,8-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 707.2484 |